2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302052-1G PC302052-25G
APOSPC302052-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302052-1G APOSPC302052-25G
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 97%
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₅ClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115850
Núm. CAS: 886496-95-3