Ácido (4-cloro-2-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302058-1G PC302058-5G PC302058-10G
APOSPC302058-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302058-1G APOSPC302058-5G APOSPC302058-10G
Ácido (4-cloro-2-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (4-cloro-2-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115842
Núm. CAS: 601513-31-9