4-Cloro-3-(trifluorometoxi)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302060-1G PC302060-5G PC302060-25G
APOSPC302060-1GEA 60.9 EUR
APOSPC302060-1G APOSPC302060-5G APOSPC302060-25G
4-Cloro-3-(trifluorometoxi)fenol 98%
4-Cloro-3-(trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₄ClF₃O₂
MW: 212.56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660247
Núm. CAS: 886500-85-2