4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302062-1G PC302062-5G
APOSPC302062-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302062-1G APOSPC302062-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₀F₂O₂
MW: 188,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258696
Núm. CAS: 438050-23-8