5-Cloro-2-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC302065-1G PC302065-5G PC302065-10G
APOSPC302065-1GEA 58 EUR
APOSPC302065-1G APOSPC302065-5G APOSPC302065-10G
5-Cloro-2-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
5-Cloro-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃ClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660352
Núm. CAS: 89223-58-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III