2-Cloro-3,6-difluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302072-25G
PC302072-5G
PC302072-1G
APOSPC302072-25GEA
264
EUR
APOSPC302072-25G
APOSPC302072-5G
APOSPC302072-1G
2-Cloro-3,6-difluorobenzonitrilo 98%
2-Cloro-3,6-difluorobenzonitrilo
Formula:
C₇H₂ClF₂N MW: 173,55 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660175 Núm. CAS: 886501-33-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |