2-Fluoro-p-anísidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-4-anísidina, 2-Fluoro-4-metoxianilina
PC302074-1G PC302074-5G PC302074-10G
APOSPC302074-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302074-1G APOSPC302074-5G APOSPC302074-10G
2-Fluoro-p-anísidina 98%
2-Fluoro-p-anísidina
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141.15 g/mol
Pto. de fusión: 48…51 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00047827
Núm. CAS: 458-52-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III