2-Fluoro-4-methylbenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302075-1G PC302075-5G
APOSPC302075-1GEA 261 EUR
APOSPC302075-1G APOSPC302075-5G
2-Fluoro-4-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-4-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213635
Núm. CAS: 771573-01-4
UN: 2735
ADR: 8,III