2-Metoxi-3-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302078-1G PC302078-5G PC302078-25G PC302078-100G
APOSPC302078-1GEA 0 EUR
APOSPC302078-1G APOSPC302078-5G APOSPC302078-25G APOSPC302078-100G
2-Metoxi-3-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
2-Metoxi-3-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₉H₈BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832315
Núm. CAS: 1017778-77-6
UN: 3265
ADR: 8,II