2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302079-1G PC302079-5G PC302079-10G
APOSPC302079-1GEA 126 EUR
APOSPC302079-1G APOSPC302079-5G APOSPC302079-10G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832325
Núm. CAS: 1017779-01-9