2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302080-1G
PC302080-5G
PC302080-10G
APOSPC302080-1GEA
87
EUR
APOSPC302080-1G
APOSPC302080-5G
APOSPC302080-10G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula:
C₁₁H₉F₃O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09832281 Núm. CAS: 1017777-95-5 |