2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302081-1G PC302081-5G
APOSPC302081-1GEA 116 EUR
APOSPC302081-1G APOSPC302081-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201056
Núm. CAS: 1373920-87-6