2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302083-1G PC302083-5G
APOSPC302083-1GEA 105 EUR
APOSPC302083-1G APOSPC302083-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₂
Pto. de fusión: 155…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832288
Núm. CAS: 1017778-08-3