3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302084-1G PC302084-5G PC302084-10G
APOSPC302084-1GEA 156 EUR
APOSPC302084-1G APOSPC302084-5G APOSPC302084-10G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660178
Núm. CAS: 886502-00-7