3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302085-1G PC302085-5G PC302085-10G
APOSPC302085-1GEA 180 EUR
APOSPC302085-1G APOSPC302085-5G APOSPC302085-10G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115915
Núm. CAS: 105969-16-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III