3',6'-Dicloroa-2'-fluorocetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302086-1G PC302086-5G PC302086-25G
APOSPC302086-1GEA 105 EUR
APOSPC302086-1G APOSPC302086-5G APOSPC302086-25G
3',6'-Dicloroa-2'-fluorocetofenona 98%
3',6'-Dicloroa-2'-fluorocetofenona
Formula: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025392
Núm. CAS: 916420-72-9