Ácido (3-cloro-2,4-difluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid
PC302087-1G PC302087-5G PC302087-250MG
APOSPC302087-1GEA 87 EUR
APOSPC302087-1G APOSPC302087-5G APOSPC302087-250MG
Ácido (3-cloro-2,4-difluorofenil)acético 97%
Ácido (3-cloro-2,4-difluorofenil)acético
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660337
Núm. CAS: 886761-66-6