3-Cloro-2,6-difluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302088-5G PC302088-1G PC302088-10G
APOSPC302088-5GEA 24.8 EUR
APOSPC302088-5G APOSPC302088-1G APOSPC302088-10G
3-Cloro-2,6-difluorobenzonitrilo 98%
3-Cloro-2,6-difluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₂ClF₂N
MW: 173,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660172
Núm. CAS: 86225-73-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III