2-Cloro-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302090-1G PC302090-5G
APOSPC302090-1GEA 219 EUR
APOSPC302090-1G APOSPC302090-5G
2-Cloro-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 97%
2-Cloro-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₉H₅ClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09924313
Núm. CAS: 1000530-58-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III