3-Fluoro-2-(trifluorometil)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302091-1G PC302091-5G PC302091-10G
APOSPC302091-1GEA 34.8 EUR
APOSPC302091-1G APOSPC302091-5G APOSPC302091-10G
3-Fluoro-2-(trifluorometil)benzaldehído 98%
3-Fluoro-2-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116354
Núm. CAS: 924817-93-6