3-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302093-1G PC302093-5G PC302093-10G
APOSPC302093-1GEA 84.1 EUR
APOSPC302093-1G APOSPC302093-5G APOSPC302093-10G
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
3-Fluoro-5-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213636
Núm. CAS: 771573-02-5