3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302095-1G PC302095-5G
APOSPC302095-1GEA 101 EUR
APOSPC302095-1G APOSPC302095-5G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185681
Núm. CAS: 1214384-93-6