3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302096-1G
PC302096-5G
PC302096-10G
APOSPC302096-1GEA
0
EUR
APOSPC302096-1G
APOSPC302096-5G
APOSPC302096-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₉H₆F₃NO Pto. de fusión: 103…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13185684 Núm. CAS: 1214385-02-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |