Ácido 2,4,6-trifluoro-3-metoxibenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzoic acid
PC302097-1G PC302097-5G
APOSPC302097-1GEA 69.6 EUR
APOSPC302097-1G APOSPC302097-5G
Ácido 2,4,6-trifluoro-3-metoxibenzoico 97%
Ácido 2,4,6-trifluoro-3-metoxibenzoico
Formula: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660225
Núm. CAS: 886499-94-1