3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302098-1G PC302098-5G PC302098-10G
APOSPC302098-1GEA 77 EUR
APOSPC302098-1G APOSPC302098-5G APOSPC302098-10G
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110997
Núm. CAS: 945003-38-3