3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302099-1G PC302099-5G
APOSPC302099-1GEA 101 EUR
APOSPC302099-1G APOSPC302099-5G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398596
Núm. CAS: 853367-87-0
UN: 3261
ADR: 8,III