4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302100-1G PC302100-5G
APOSPC302100-1GEA 116 EUR
APOSPC302100-1G APOSPC302100-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660190
Núm. CAS: 886497-93-4