4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302102-1G PC302102-5G
APOSPC302102-1GEA 69.6 EUR
APOSPC302102-1G APOSPC302102-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393778
Núm. CAS: 1261791-05-2