4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302103-1G PC302103-5G PC302103-10G
APOSPC302103-1GEA 69.6 EUR
APOSPC302103-1G APOSPC302103-5G APOSPC302103-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393813
Núm. CAS: 1261779-42-3