4'-Cloro-3'-fluoroacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC302106-1G PC302106-25G PC302106-5G
APOSPC302106-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302106-1G APOSPC302106-25G APOSPC302106-5G
4'-Cloro-3'-fluoroacetofenona
4'-Cloro-3'-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆ClFO
Pto. de fusión: 39…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115858
Núm. CAS: 151945-84-5