4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302109-1G PC302109-5G
APOSPC302109-1GEA 87 EUR
APOSPC302109-1G APOSPC302109-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₉H₇ClF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201053
Núm. CAS: 1373920-79-6