4'-Fluoro-2'-metilacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Fluoro-2-methylphenyl)ethanone
PC302110-25G PC302110-5G PC302110-1G
APOSPC302110-25GEA 184 EUR
APOSPC302110-25G APOSPC302110-5G APOSPC302110-1G
4'-Fluoro-2'-metilacetofenona
4'-Fluoro-2'-metilacetofenona
Formula: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00028041
Núm. CAS: 446-29-7