4-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanamine
PC302111-1G PC302111-5G PC302111-10G
APOSPC302111-1GEA 37.7 EUR
APOSPC302111-1G APOSPC302111-5G APOSPC302111-10G
4-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
4-Fluoro-2-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701060
Núm. CAS: 771574-00-6