Ácido (4-fluoro-2-metilfenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302112-1G PC302112-5G PC302112-25G
APOSPC302112-1GEA 29 EUR
APOSPC302112-1G APOSPC302112-5G APOSPC302112-25G
Ácido (4-fluoro-2-metilfenil)acético 98%
Ácido (4-fluoro-2-metilfenil)acético
Formula: C₉H₉FO₂
Pto. de fusión: 96…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049318
Núm. CAS: 407640-40-8