4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
PC302114-1G PC302114-5G
APOSPC302114-1GEA 97.3 EUR
APOSPC302114-1G APOSPC302114-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₈H₆F₄O
MW: 194,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201069
Núm. CAS: 1373920-61-6