4'-Fluoro-3'-metilacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC302115-25G PC302115-5G PC302115-100G
APOSPC302115-25GEA 119 EUR
APOSPC302115-25G APOSPC302115-5G APOSPC302115-100G
4'-Fluoro-3'-metilacetofenona 95%
4'-Fluoro-3'-metilacetofenona
Formula: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972879
Núm. CAS: 369-32-4