Ácido (4-fluoro-3-metilfenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
PC302116-1G PC302116-5G PC302116-10G
APOSPC302116-1GEA 55.1 EUR
APOSPC302116-1G APOSPC302116-5G APOSPC302116-10G
Ácido (4-fluoro-3-metilfenil)acético 98%
Ácido (4-fluoro-3-metilfenil)acético
Formula: C₉H₉FO₂
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832241
Núm. CAS: 1000520-92-2