5'-Fluoro-2'-metilacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302118-25G PC302118-5G PC302118-1G
APOSPC302118-25GEA 359 EUR
APOSPC302118-25G APOSPC302118-5G APOSPC302118-1G
5'-Fluoro-2'-metilacetofenona 98%
5'-Fluoro-2'-metilacetofenona
Formula: C₉H₉FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660189
Núm. CAS: 29427-49-4