2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302154-5G PC302154-1G
APOSPC302154-5GEA 92.8 EUR
APOSPC302154-5G APOSPC302154-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Pto. de fusión: 43…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660243
Núm. CAS: 508203-48-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III