2',5'-Bis(trifluorometil)acetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302159-25G PC302159-5G PC302159-1G
APOSPC302159-25GEA 316 EUR
APOSPC302159-25G APOSPC302159-5G APOSPC302159-1G
2',5'-Bis(trifluorometil)acetofenona 97%
2',5'-Bis(trifluorometil)acetofenona
Formula: C₁₀H₆F₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116044
Núm. CAS: 545410-47-7