2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302161-1G PC302161-5G
APOSPC302161-1GEA 126 EUR
APOSPC302161-1G APOSPC302161-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519351
Núm. CAS: 1092461-11-4