2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302164-5G PC302164-25G
APOSPC302164-5GEA 449 EUR
APOSPC302164-5G APOSPC302164-25G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115928
Núm. CAS: 886499-03-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III