α-Bromo-2-cloro-4,5-difluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302167-25G PC302167-5G PC302167-1G
APOSPC302167-25GEA 496 EUR
APOSPC302167-25G APOSPC302167-5G APOSPC302167-1G
α-Bromo-2-cloro-4,5-difluorotolueno 97%
α-Bromo-2-cloro-4,5-difluorotolueno
Formula: C₇H₄BrClF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660158
Núm. CAS: 874285-21-9
UN: 3265
ADR: 8,II