Ácido (2-cloro-6-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302168-1G PC302168-5G
APOSPC302168-1GEA 105 EUR
APOSPC302168-1G APOSPC302168-5G
Ácido (2-cloro-6-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (2-cloro-6-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Pto. de fusión: 149…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660234
Núm. CAS: 886500-31-8