2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302173-10G
PC302173-5G
PC302173-25G
APOSPC302173-10GEA
0
EUR
APOSPC302173-10G
APOSPC302173-5G
APOSPC302173-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula:
C₉H₇F₃O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115965 Núm. CAS: 886500-13-6 |