Ácido 2-metoxi-4-(trifluorometoxi)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302174-10G PC302174-5G PC302174-1G
APOSPC302174-10GEA 266 EUR
APOSPC302174-10G APOSPC302174-5G APOSPC302174-1G
Ácido 2-metoxi-4-(trifluorometoxi)benzoico 98%
Ácido 2-metoxi-4-(trifluorometoxi)benzoico
Formula: C₉H₇F₃O₄
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115966
Núm. CAS: 848947-91-1