2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302176-5G PC302176-1G PC302176-25G
APOSPC302176-5GEA 89.9 EUR
APOSPC302176-5G APOSPC302176-1G APOSPC302176-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115963
Núm. CAS: 886500-03-4