2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302178-1G
PC302178-5G
APOSPC302178-1GEA
114
EUR
APOSPC302178-1G
APOSPC302178-5G
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula:
C₁₀H₉F₃O₂ MW: 218,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22201061 Núm. CAS: 1373920-81-0 |