2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302179-1G PC302179-5G
APOSPC302179-1GEA 112 EUR
APOSPC302179-1G APOSPC302179-5G
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201058
Núm. CAS: 1373920-71-8