2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-methyl-5-(trifluoromethoxy)phenol
PC302180-1G PC302180-5G
APOSPC302180-1GEA 126 EUR
APOSPC302180-1G APOSPC302180-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399811
Núm. CAS: 1261747-88-9